Print…
Anastrozole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
460970010 460972500
ACRO460970010EA 479 EUR
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Fórmula: C₁₇H₁₉N₅
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00866298
Número CAS: 120511-73-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %