Print…
Prasugrel 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate, 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
461480010 461482500
ACRO461480010EA 137 EUR
ACRO461480010 ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Fórmula: C₂₀H₂₀FNO₃S
Ponto de Fusão: 110…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09954140
Número CAS: 150322-43-3
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %