Print…
Pyrimethamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461200010 461200050
ACRO461200010EA 31.4 EUR
ACRO461200010 ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Fórmula: C₁₂H₁₃ClN₄
Ponto de Fusão: 241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057350
Número CAS: 58-14-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 243 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %