Print…
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Deoxycorticosterone acetate, Doca
460470010 460470050
ACRO460470010EA 75.1 EUR
ACRO460470010 ACRO460470050
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate
Fórmula: C₂₃H₃₂O₄
Peso Molecular: 372.51 g/mol
Ponto de Fusão: 154…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003660
Número CAS: 56-47-3
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %