Print…
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459920050 459920250
ACRO459920050EA 55.9 EUR
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Fórmula: C₃H₃ClN₂
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159634
Número CAS: 15878-00-9
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %