Print…
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
459910010 459912500
ACRO459910010EA 461 EUR
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Fórmula: C₆H₁₂O₅
Peso Molecular: 164.16 g/mol
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00067386
Número CAS: 154-58-5
Encomendar
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon