Print…
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 63.1 EUR
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Peso Molecular: 186.59 g/mol
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784399
Número CAS: 33234-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %