Print…
2-Methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
459860010 459860050
ACRO459860010EA 90.4 EUR
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Methylpyrimidine 98%
2-Methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 130…132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 1,0132 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37,8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128182
Número CAS: 5053-43-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %