Print…
4,6-Diaminopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459800010 459800050
ACRO459800010EA 37.4 EUR
ACRO459800010 ACRO459800050
4,6-Diaminopyrimidine 98%
4,6-Diaminopyrimidine
Fórmula: C₄H₆N₄
Ponto de Fusão: 271 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044572
Número CAS: 2434-56-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %