Print…
Succinato dissódico, anidro para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459631000 459635000
ACRO459631000EA 27.8 EUR
ACRO459631000 ACRO459635000
Succinato dissódico, anidro para bioquímica
Succinato dissódico
Fórmula: C₄H₄Na₂O₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002790
Número CAS: 150-90-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm