Print…
N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
459590010 459591000
459590010.EA 595 EUR
459590010. 459591000.
N-Etildiisopropilamina 99.5+%, AcroSeal®
N-Ethyldiisopropylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,756 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008868
Número CAS: 7087-68-5
UN: 3384
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA