Print…
Cyproterone acetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459540010 459542500
ACRO459540010EA 237 EUR
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Fórmula: C₂₄H₂₉ClO₄
Ponto de Fusão: 207…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00864671
Número CAS: 427-51-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %