Print…
Gatifloxacin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 42.9 EUR
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Fórmula: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Peso Molecular: 375.40 g/mol
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00895399
Número CAS: 112811-59-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %