Print…
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500 459672500
ACRO459670500EA 48.6 EUR
ACRO459670500 ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Fórmula: C₈H₁₁NO₃S
Ponto de Fusão: 275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064468
Número CAS: 15471-17-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %