Print…
L-Theanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, L-gamma-Glutamylethylamide, N-gamma-Ethyl-L-glutamine
459340010 459340050
ACRO459340010EA 53.6 EUR
ACRO459340010 ACRO459340050
L-Theanine 98%
L-Theanine
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₃
Peso Molecular: 174.20 g/mol
Ponto de Fusão: 206…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059653
Número CAS: 3081-61-6
Encomendar
Appearance white to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +7.5° to +8.5° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %