Print…
Ácido micofenólico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 82.1 EUR
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Ácido micofenólico 98%
Mycophenolic acid
Fórmula: C₁₇H₂₀O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036814
Número CAS: 24280-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %