Print…
Metilo 4-fluorobenzoato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250 459241000
ACRO459240250EA 56.6 EUR
ACRO459240250 ACRO459241000
Metilo 4-fluorobenzoato 98%
Metilo 4-fluorobenzoato
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 90…92 °C (27hPa)
Densidade: 1,192 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017959
Número CAS: 403-33-8
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %