Print…
β-methasone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
459070010 459070050 459070250
ACRO459070010EA 39.1 EUR
ACRO459070010 ACRO459070050 ACRO459070250
β-methasone 97%
Betamethasone
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00062969
Número CAS: 378-44-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %