Print…
Iodometano 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodeto de metilo
459010025 459011000 459015000
ACRO459010025EA 642 EUR
ACRO459010025 ACRO459011000 ACRO459015000
Iodometano 99% estabilizada
Iodometano
Fórmula: CH₃I
Ponto de ebulição: 42,5 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 2,28 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001073
Número CAS: 74-88-4
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper