Print…
Aluminium potassium sulphate, anidro, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
458990010 458990025
ACRO458990010EA 57.7 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminium potassium sulphate, anidro, puro
Aluminium potassium sulphate
Fórmula: AlKO₈S₂
Ponto de ebulição: 200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10043-67-1
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %