Print…
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 235 EUR
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 270…272 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,046 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006370
Número CAS: 13078-04-1
UN: 3140
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %