Print…
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
458950010 458950050
ACRO458950010EA 40.7 EUR
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Fórmula: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150671
Número CAS: 60662-54-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %