Print…
Doxycycline monohydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
458890050 458890250
ACRO458890050EA 72.1 EUR
ACRO458890050 ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Fórmula: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Peso Molecular: 462.46 g/mol (444.44 anhy)
Ponto de Fusão: 167…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02682958
Número CAS: 17086-28-1
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 4.5 %
HPLC ≥96.0 %