Print…
Chelidamic acid hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
458870010 458870050 458870250
ACRO458870010EA 38.2 EUR
ACRO458870010 ACRO458870050 ACRO458870250
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Fórmula: C₇H₅NO₅·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066478
Número CAS: 138-60-3
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %