Print…
8-Bromoisoquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458760010 458760050
ACRO458760010EA 58.1 EUR
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₆BrN
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973298
Número CAS: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %