Print…
Óxido de ferro (III) 95%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 34 EUR
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Óxido de ferro (III) 95%, puro
Óxido de Ferro (III)
Fórmula: Fe₂O₃
Peso Molecular: 159.69 g/mol
Ponto de Fusão: 1538 °C (decomposição)
Densidade: 5.24 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011008
Número CAS: 1309-37-1
Merck Index: 13,04058
Encomendar
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)