Print…
Solução de amônia 5% (w/w) em água, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458690010 458690025
ACRO458690010EA 21.7 EUR
ACRO458690010 ACRO458690025
Solução de amônia 5% (w/w) em água, extra puro
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %