Print…
Solução de amônia 10% (w/w) em água, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458680025 458680010
ACRO458680025EA 42.6 EUR
ACRO458680025 ACRO458680010
Solução de amônia 10% (w/w) em água, extra puro
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Densidade: 0,9 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %