Print…
Millon's reagent para detecção de tirosina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458541000 458545000
ACRO458541000EA 52.3 EUR
ACRO458541000 ACRO458545000
Millon's reagent para detecção de tirosina
Millon's reagent
Densidade: 1.4 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147623
Número CAS: 10045-94-0
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Density 1.2 to 1.5 kg/l
Sensitivity passes test