Print…
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tripropylene glycol
458480010 458480050 458480250
ACRO458480010EA 30.7 EUR
ACRO458480010 ACRO458480050 ACRO458480250
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, puro
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Fórmula: C₉H₂₀O₄
Peso Molecular: 192.26 g/mol
Ponto de ebulição: 270 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014405
Número CAS: 24800-44-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)