Print…
4-Amino-3-fluorfenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458310010 458310050
ACRO458310010EA 79 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorfenol 98%
4-Amino-3-fluorfenol
Fórmula: C₆H₆FNO
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077452
Número CAS: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %