Print…
Donepezil hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458050010 458050050
ACRO458050010EA 62.1 EUR
ACRO458050010 ACRO458050050
Donepezil hydrochloride
Donepezil hydrochloride
Fórmula: C₂₄H₂₉NO₃
Ponto de Fusão: 211…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00881312
Número CAS: 120011-70-3
UN: 2811
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 233 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %