Print…
Gabapentin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid, Neurontin
458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 32.3 EUR
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00865286
Número CAS: 60142-96-3
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %