Print…
Finasteride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
458000010 458000050
ACRO458000010EA 155 EUR
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Fórmula: C₂₃H₃₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 252…254 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869737
Número CAS: 98319-26-7
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %