Print…
Anthralin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457770010 457770050 457770250
ACRO457770010EA 24.8 EUR
ACRO457770010 ACRO457770050 ACRO457770250
Anthralin 97%
Anthralin
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 178…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053409
Número CAS: 1143-38-0
Encomendar
Appearance Yellow to red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %