Print…
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457750250 457750050
ACRO457750250EA 177 EUR
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Fórmula: C₉H₁₄BN
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012348
Número CAS: 89878-14-8
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %