Print…
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: APAD, 3-Acetyl-1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium
457680010 457682500
ACRO457680010EA 940 EUR
ACRO457680010 ACRO457682500
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Fórmula: C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂
Peso Molecular: 662.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00078882
Número CAS: 86-08-8
Encomendar
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥89.0 %