Print…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 138 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Fórmula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Ponto de Fusão: 183…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190155
Número CAS: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %