Print…
Fusidic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (Z)-2-((3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetoxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyldodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H,10H,14H)-ylidene)-6-methylhept-5-enoic acid, Fusidine
458460010 458460050
ACRO458460010EA 92.2 EUR
ACRO458460010 ACRO458460050
Fusidic acid 98%
Fusidic acid
Fórmula: C₃₁H₄₈O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00865135
Número CAS: 6990-06-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %