Print…
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
458070010 458070050
ACRO458070010EA 70.9 EUR
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08274961
Número CAS: 54677-53-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %