Print…
Proadifen hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
457880010 457880050
ACRO457880010EA 199 EUR
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Fórmula: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00055151
Número CAS: 62-68-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %