Print…
4-Nitro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 57.8 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210697
Número CAS: 1975-51-5
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %