Print…
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457490010 457490050
ACRO457490010EA 46.4 EUR
ACRO457490010 ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 232…234.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137818
Número CAS: 603-81-6
Encomendar
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %