Print…
Decyl decanoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 37.5 EUR
ACRO457110250 ACRO457115000
Decyl decanoate 98%
Decyl decanoate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 174 °C (2 mmHg)
Densidade: 0,859 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059280
Número CAS: 1654-86-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %