Print…
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
457010010 457010050
ACRO457010010EA 91.3 EUR
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Fórmula: C₁₈H₁₂O₆
Ponto de Fusão: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321170
Número CAS: 4877-80-9
Encomendar
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure