Ácido acético ≥80% (v/v)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
456860050
456860250
ACRO456860050EA
50.4
EUR
ACRO456860050
ACRO456860250
Ácido acético ≥80% (v/v)
Ácido acético
Fórmula:
H₃CCOOH Ponto de Inflamação: >60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Appearance | Clear colorless Solution |
Density | 1.067 to 1.071 kg/l |
Titration with NaOH | 79.0 to 81.0 % v/v |