Print…
Ácido acético 25% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
456850050 456850250
ACRO456850050EA 45.7 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Ácido acético 25% em água
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Ponto de ebulição: 103 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %