Print…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
456740050 456740250
ACRO456740050EA 78.9 EUR
ACRO456740050 ACRO456740250
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 123…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00839493
Número CAS: 53857-57-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %