Print…
Ácido acético 50% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
456870050 456870250
ACRO456870050EA 54 EUR
ACRO456870050 ACRO456870250
Ácido acético 50% em água
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Ponto de Inflamação: >60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %