Print…
Salbutamol sulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
456460010 456460050
ACRO456460010EA 82.5 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Fórmula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Peso Molecular: 576.702 g/mol
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055200
Número CAS: 51022-70-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %